Learn More
Acetoxiacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424077 50 mL 50 ml
15414077 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31346.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 592-20-1 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Acetoxyacetone is an building block in the synthesis of various pharmaceutical and organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acetoxiacetona es un compuetso básico en la síntesis de varios compuestos farmacéuticos y orgánicos.
Solubilidad
Soluble en éter dietílico, acetato de etilo y diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-20-1
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.116
Número MDL MFCD00042848
Clave InChI DBERHVIZRVGDFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetoxyacetone, acetonyl acetate, acetol acetate, 2-propanone, 1-acetyloxy, acetoxypropanone, o-acetylacetol, 1-acetoxyacetone, acetylmethyl acetate, acetoxy-2-propanone, 1-acetoxy-2-propanone
PubChem CID 11593
Nombre IUPAC acetato de 2-oxopropilo
SMILES CC(=O)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoxyacetone
Densidad 1.075
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Índice de refracción 1.417
Cantidad 50 mL
Información de solubilidad Soluble in diethyl ether,ethyl acetate and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 97%