Learn More
Acetoxyacetone 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10559983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10559983 50 mL Glass bottle 50 ml
10549983 10 mL Glass bottle 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10559983 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389680500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-20-1
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.116
Número MDL MFCD00042848
Clave InChI DBERHVIZRVGDFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetoxyacetone, acetonyl acetate, acetol acetate, 2-propanone, 1-acetyloxy, acetoxypropanone, o-acetylacetol, 1-acetoxyacetone, acetylmethyl acetate, acetoxy-2-propanone, 1-acetoxy-2-propanone
PubChem CID 11593
Nombre IUPAC acetato de 2-oxopropilo
SMILES CC(=O)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoxyacetone
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Ámbar a amarillo
Densidad 1.0750g/mL
Punto de ebullición 179.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3C(O)OCH2C(O)CH3
Índice de refracción 1.4140 to 1.4160
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 1.075
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Liquid
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.