Learn More
Abcam Acetosiringona, compuesto fenólico, polvo, >98% de pureza, 1 g
Código de producto. 32111619 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32111619 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 32111619 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1465331g
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Compuesto fenólico natural que actúa como un inductor eficaz de los genes de virulencia de Agrobacterium tumefaciens.
  • Peso molecular: 196,2 g/mol
  • Pureza: >98%
  • Forma: Powder
  • Número CAS: 2478-38-8
  • Características clave: Compuesto fenólico de origen natural; inductor de genes de virulencia de Agrobacterium tumefaciens; utilizado en la síntesis de agentes anticancerígenos in vitro
  • Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Tampón 100% Acetosiringona
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Formato Vial
Formulario Polvo
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Molécula diana Genes de virulencia (Agrobacterium tumefaciens)
Formulación 100% Acetosiringona
Cantidad 1 g
Para utilizar con (aplicación) Reconocimiento de patógenos vegetales, inducción génica de virulencia de Agrobacterium tumefaciens, investigación de agentes anticancerígenos