Learn More
Acetosyringone, MedChemExpress
Código de producto. 16409346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409346 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW009884
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Acetosyringone is a phenolic compound from wounded plant cells, enables virA gene which encodes a membrane-bound kinase to phosphorylate itself and activate the virG gene product, which stimulates the transcription of other vir genes and itself. Acetosyringone enhances efficient Dunaliella transformation of Agrobacterium strains.
Acetosyringone is a phenolic compound from wounded plant cells, enables virA gene which encodes a membrane-bound kinase to phosphorylate itself and activate the virG gene product, which stimulates the transcription of other vir genes and itself. Acetosyringone enhances efficient Dunaliella transformation of Agrobacterium strains.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetosyringone
CAS 2478-38-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (509.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Peso molecular (g/mol) 196.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetosyringone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetosyringone