Learn More
Acetofenona, TRC
Código de producto. 30136824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136824 25 g 25 g
17984235 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136824 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16401525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-86-2
Fórmula molecular C8 H8 O
Peso molecular (g/mol) 120.15
Sinónimo Acetophenone (8CI), 1-Phenylethanone, 1-Feniletanone, 1-Phenyl-1-ethanone, Acetophenon, Acetylbenzene, Benzoylmethane, Hypnon, Hypnone, Methyl phenyl ketone, NSC 7635, NSC 98542, Phenyl methyl ketone
Nombre IUPAC 1-feniletanona
SMILES CC(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetophenone
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0575
Porcentaje de pureza >95%