Learn More
p-Toluenosulfonilhidrazona de acetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460328
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460328 5 g 5 g
15470328 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53474.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4545-21-5 | C15H16N2O2S | 288.365 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4545-21-5
Fórmula molecular C15H16N2O2S
Peso molecular (g/mol) 288.365
Número MDL MFCD01140191
Clave InChI MIXFDFCKBMCLGN-SSZFMOIBSA-N
Sinónimo acetophenone tosylhydrazone, 4-methyl-n'-1z-1-phenylethylidene benzenesulfonohydrazide, acetophenonetosylhydrazone, 4-methyl-n'-1e-1-phenylethylidene benzenesulfonohydrazide, acetophenone tosyl hydrazone, 4-methyl-n-z-1-phenylethylideneamino benzenesulfonamide
PubChem CID 6287802
Nombre IUPAC 4-metil-N-[(Z)-1-feniletilidenamino]bencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN=C(C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetophenone p-toluenesulfonylhydrazone
Punto de fusión 144°C to 149°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.36
Porcentaje de pureza 98%