Learn More
Acetofenona, Mikromol™
Descripción
Acetofenona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetophenone |
| CAS | 98-86-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetophenone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H8 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Acetophenone, Acetophenone (8CI), 1-Phenylethanone, 1-Feniletanone, 1-Phenyl-1-ethanone, Acetophenon, Acetylbenzene, Benzoylmethane, Hypnon, Hypnone, Methyl phenyl ketone, NSC 7635, NSC 98542, Phenyl methyl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-feniletanona |
| Mostrar más |