Learn More
Acetofenona, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10050010 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10050010 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10050010 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0640/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 98-86-2
Color Incolora
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Número MDL 8724
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.