Learn More
Acetofenona, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10715361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
250 ml
5 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10715361 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10142940 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10080540 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10326070 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10433825 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10715361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102412500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.95€
    39.65€ / 250 ml
    Ahorro 7.30€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-86-2
Número MDL MFCD00008724
Clave InChI KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
Nombre IUPAC 1-feniletanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 19.6°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0280g/mL
Punto de ebullición 202.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8O
Fórmula lineal C6H5COCH3
Índice de refracción 1.5315 to 1.5340
Cantidad 250 mL
Beilstein 07, IV, 619
Fieser 04,5
Índice Merck 15, 71
Gravedad específica 1.028
Información de solubilidad Solubility in water: 5.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. h2so4,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,glycerol
Peso molecular (g/mol) 120.15
Viscosidad 1.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.