Learn More
Acetofenona-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanone |
| CAS | 28077-64-7 |
| Fórmula molecular | C8 2H5 H3 O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)C)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 125.179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.089 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |