Learn More
Acetofenona-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetophenone-13C6 |
| CAS | 125770-94-7 |
| Fórmula molecular | C213C6H8O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Phenylethanone-13C6, 1-Feniletanone-13C6, 1-Phenyl-1-ethanone-13C6, 1-Phenylethanone-13C6, Acetophenon-13C6, Acetylbenzene-13C6, Hypnon-13C6, Hypnone-13C6, Methyl Phenyl Ketone-13C6, NSC 7635-13C6, NSC 98542-13C6, Phenyl Methyl Ketone-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1 |
| SMILES | CC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| Nombre IUPAC | 1-((1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexatrienil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 126.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0776 |