Learn More
Acetofenona-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetophenone-13C |
| CAS | 71777-36-1 |
| Fórmula molecular | C713CH8O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Phenylethanone-13C, 1-Feniletanone-13C, 1-(Phenyl)-1-ethanone-13C, 1-(Phenyl)ethanone-13C, Acetophenon-13C, Acetylbenzene-13C, Hypnon-13C, Hypnone-13C, Methyl (Phenyl) Ketone-13C, NSC 7635-13C, NSC 98542-13C, (Phenyl) Methyl Ketone-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1 |
| SMILES | O=C([13CH3])C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenil(213C)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 121.14 |