Learn More
Maleato de acetofenazina, LoGiCal
Código de producto. 30461450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461450 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461450 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1725.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetophenazine Maleate
CAS 5714-00-1
Nombres de analitos o componentes Acetophenazine Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H29 N3 O2 S . 2 C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:2)Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:2) (salt) (9CI), Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2) (salt), Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl methyl, dimaleate (6CI), Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (1:2) (salt) (8CI), Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (7CI), Acetophenazine dimaleate, Acetophenazine maleate, NSC 169180, NSC 70600, Phentoxate, Sch 6673, Tindal, Tindala
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N3O2S.2C4H4O4/c1-18(28)19-7-8-23-21(17-19)26(20-5-2-3-6-22(20)29-23)10-4-9-24-11-13-25(14-12-24)15-16-27;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,17,27H,4,9-16H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCO)CC4)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; 1-[10-[3-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]propil]fenotiazin-2-il]etanona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 643.7
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 643.22 g/mol