Learn More
Dimaleato Acetofelezí, TRC
Código de producto. 30135541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135541 1 g 1 g
30134090 200 mg 200 miligramos
30005786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1639301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5714-00-1
Fórmula molecular C23 H29 N3 O2 S . 2 C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 643.7
Sinónimo Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:2)Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:2) (salt) (9CI), Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2) (salt), Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl methyl, dimaleate (6CI), Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (1:2) (salt) (8CI), Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (7CI), Acetophenazine dimaleate, Acetophenazine maleate, NSC 169180, NSC 70600, Phentoxate, Sch 6673, Tindal, Tindala
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 1-[10-[3-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]propil]fenotiazina-2-il]etanolona
SMILES CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCO)CC4)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetophenazine Maleate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N3O2S.2C4H4O4/c1-18(28)19-7-8-23-21(17-19)26(20-5-2-3-6-22(20)29-23)10-4-9-24-11-13-25(14-12-24)15-16-27;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,17,27H,4,9-16H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 643.22