Learn More
Acetophenazine dimaleate, MedChemExpress
Código de producto. 16488706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1262
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Acetophenazine dimaleate, a phenothiazine derivative, is an antipsychotic agent. Acetophenazine dimaleate primarily blocks dopamine D2 receptors in the brain. Acetophenazine dimaleate can be used for researching psychotic disorders such as schizophrenia and anxious depression.
Acetophenazine dimaleate, a phenothiazine derivative, is an antipsychotic agent. Acetophenazine dimaleate primarily blocks dopamine D2 receptors in the brain. Acetophenazine dimaleate can be used for researching psychotic disorders such as schizophrenia and anxious depression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetophenazine dimaleate
CAS 5714-00-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H37N3O10S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (194.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (12.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC(C(C=C1N2CCCN3CCN(CCO)CC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 643.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 643.7
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation