Learn More
Cloruro de acetoniltrifenilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427696 500 g 500 g
11407696 25 g 25 g
11417696 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14691.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1235-21-8 | C21H20ClOP | 354.81 g/mol
Acetonyltriphenylphosphonium chloride is used to investigate the antimycobacterial activities of Me alkenyl quinolones. It is used as a reactant for synthesis of unsaturated esters and ketones containing multiple aromatic and heteroaromatic rings using Suzuki coupling - Wittig olefination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de acetoniltrifenilfosfonio se utiliza para investigar las actividades antimicobacterianas de las quinolonas de alquenilo de Me. Se utiliza como reactante para la síntesis de ésteres y cetonas no saturados que contienen múltiples anillos aromáticos y heteroaromáticos usando el acoplamiento de Suzuki y la olefinación de Wittig.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Es higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1235-21-8
Fórmula molecular C21H20ClOP
Peso molecular (g/mol) 354.81
Número MDL MFCD00011813
Clave InChI XAMZZEBAJZJERT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acetonyltriphenylphosphonium chloride, 2-oxopropyl triphenylphosphonium chloride, 2-oxopropyltriphenylphosphonium chloride, phosphonium, acetonyltriphenyl-, chloride, acetonyl triphenylphosphonium chloride, phosphonium, 2-oxopropyl triphenyl-, chloride, acetonyltriphenylphosphoniumchloride, 2-oxopropyl triphenylphosphanium chloride, 1-triphenylphosphino acetone, chloride, acmc-1c01z
PubChem CID 196994
Nombre IUPAC (2-oxopropyl)triphenylphosphanium chloride
SMILES [Cl-].CC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonyltriphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 244°C to 248°C
Cantidad 500 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.82
Porcentaje de pureza 99%