Learn More
Bromuro de acetoniltrifenilfosfonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420577 5 g 5 g
11430577 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22434.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2236-01-3 | C21H20BrOP | 399.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2236-01-3
Fórmula molecular C21H20BrOP
Peso molecular (g/mol) 399.27
Número MDL MFCD00051863
Clave InChI KZBWHCFTAAHIJJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acetonyltriphenylphosphonium bromide, acetonyl triphenylphosphonium bromide, 2-oxopropyl triphenylphosphanium bromide, phosphonium, 2-oxopropyl triphenyl-, bromide, acetonyltriphenylphosphoniumbromide, acmc-1cmpe, 2-oxopropyl-triphenylphosphonium bromide, 2-oxopropyl triphenylphosphonium bromide, 2-oxopropyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 2-oxopropyl triphenyl-,bromide 1:1
PubChem CID 638158
Nombre IUPAC 2-oxopropil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].CC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonyltriphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 226°C to 227°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3802148
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.27
Porcentaje de pureza ≥98%