Learn More
Acetonitrilo, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Código de producto. 15601400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1L
2 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15601400 1L 1 litro
15611400 2 L 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15601400 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 142611L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    231.02€ / 1 litros
    Ahorro 21.98€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, probado para UHPLC-MS
  • Para las aplicaciones de LC-MS y UHPLC más exigentes
  • Probado para idoneidad para UHPLC-MS
  • Máxima pureza de disolvente para límites de detección bajos
  • Ruido inicial de MS extremadamente bajo
  • Reproducibilidad ejemplar entre lotes
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Envasado en frascos de vidrio de borosilicato transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cianuro de metilo, cianometano, etanenitrilo, metanocarbonitrilo, nitrilo de etilo, metano, ciano, acetonitrilo, cianuro de metilo, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrilo
Densidad 0,786g/mL a 25 °C
Cantidad 1L
Límite de explosión 0.16
Temperatura de inflamación 2 °C (35,6 °F)
Punto de ignición 973 °F
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72,8 mmHg (20 °C)
Número UN 1648
Beilstein 741857
Información de solubilidad Completamente soluble en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 41,05 g/mol
Grado LC-MS Ultra CHROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302+H312+H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.