Learn More
Acetonitrilo, grado LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280940 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280940 2.5 L 2.50 litro
30280938 500 mL 500 ml
30280939 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30280940 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T009552500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00€
    575.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 245.00€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Peso molecular (g/mol) 41.05 g/mol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Punto de ebullición 81°C
Porcentaje de pureza 99.90%
Grado LC-MS
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile