Learn More
Acetonitrilo, grado LC-MS, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Disolvente para análisis mediante LC-MS
258.65€ - 1500.00€
| Código de producto | Marca | dimQuantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | dimQuantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15492857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047138.K2 |
287.00€ 258.65€ / 1 litros Ahorro 28.35€ 9% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15412867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047138.M1 |
905.00€ 814.65€ / 1 litros Ahorro 90.35€ 9% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15402867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047138.K7 |
||||||||
|
15422867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047138.M6 |
||||||||
Descripción
Solvent for LC-MS analysisAcetonitrile is used as a mobile phase in high performance liquid chromatography and liquid chromatography coupled with mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Seguridad y manipulación
- Acetonitrile
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile