Learn More
Acetonitrilo, grado LC-MS, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412867 4 x 1 L 1 litro
15492857 1 L 1 litro
15402867 4 L 4 litros
15422867 4 x 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15412867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047138.M1
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Disolvente para análisis mediante LC-MS
Solvent for LC-MS analysisAcetonitrile is used as a mobile phase in high performance liquid chromatography and liquid chromatography coupled with mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -48°C to -45°C
Color Incolora
Densidad 0.786 g/mL
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.344
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Índice Merck 14,70
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Información de solubilidad Miscible with water,methanol,methyl acetate,ethyl acetate and chloroform. Immiscible with saturated hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile