Learn More
Acetonitrilo, HPLC para análisis de gradiente, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical™
Código de producto. 10500911 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2.50 litro
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10500911 5 L Lata de aluminio 5 LT
10794741 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10660131 2,5L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10630131 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10500911 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0627/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.66€
    506.00€ / 5 litros
    Ahorro 90.66€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
C2H3N, número CAS-75-05-8, acetonitrilo, cianometano, cianuro de metilo, etanenitrilo, nitrilo etílico, mecn, metanecarbonitrilo, metano, ciano, cianuro de metilo, metilcianida, 2,5 l, 81 grados C, CHEBI:38472, incoloro, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrilo, -46 grados C, 1878, 41,053
C2H3N, número CAS-75-05-8, acetonitrilo, cianometano, cianuro de metilo, etanenitrilo, nitrilo etílico, mecn, metanecarbonitrilo, metano, ciano, cianuro de metilo, metilcianida, 2,5 l, 81 grados C, CHEBI:38472, incoloro, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrilo, -46 grados C, 1878, 41,053
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Número MDL 1878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Punto de fusión -46 °C
Color Incolora
Cantidad 5 L
Envase Lata de aluminio
Forma física Líquido
Presión de vapor 97 mbar a 20 °C
Viscosidad 0,36cp a 20 °C
Punto de ebullición 81 °C
Peso molecular (g/mol) 41.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 41,05 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.