Learn More
Acetonitrilo, HPLC para detección de fluorescencia, Fisher Chemical™
Código de producto. 10325120 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10325120 2.5 L 2.50 LT
10040010 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10325120 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0630/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.29€
    292.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 28.29€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 75-05-8
Peso molecular (g/mol) 41.05
Número MDL 1878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC acetonitrile
SMILES CC#N
Especificaciones
Punto de fusión -46 °C
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Fórmula molecular C2H3N
Presión de vapor 97 mbar a 20 °C
Punto de ebullición 81 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 41,05 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.