Descripción
C2H3N, número de CAS-75-05-8, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:38472, incoloro, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrilo, -46 °C, 1878, 41,053, frasco de vidrio ámbar, líquido, 6342, CC#N, 1,42, 97 mbar a 20 °C, 0,36 cp a 20 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -46 °C |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 5 L |
| Envase | Lata de aluminio |
| Presión de vapor | 97 mbar a 20 °C |
| Viscosidad | 0,36 cp a 20 °C |
| Punto de ebullición | 81 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.