missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetonitrilo (HPLC), + 99,9 %, MP Biomedicals, Inc.

Código de producto. 11415755 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11415755 4 x 4 L -
11485366 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11415755 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0230000816

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N

Especificaciones

Color Incolora
Cantidad 4 x 4 L
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.