Learn More
Acetonitrilo, Honeywell Riedel-de Haen™
Código de producto. 15965660
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 L
Envase:
Bidón de acero retornable
Tamaño de la unidad:
200 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15965660 200 L Bidón de acero retornable 200 litros
1 options
Código de producto. 15965660 Proveedor Honeywell Returnable Drums N.º de proveedor 34851200L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™, para HPLC, grado de gradiente, ≥ 99,9 %
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
CAS 75-05-8
Cantidad 200 L
Temperatura de inflamación 6 °C
Envase Bidón de acero retornable
Forma física Líquido
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Porcentaje de pureza min. 99.90 %
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.