Learn More
Acetonitrilo, Honeywell Burdick & Jackson™
Descripción
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
- A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Burdick & Jackson continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes en laboratorios y producción farmacéutica
- Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 75-05-8 |
| Cantidad | 2.5 L |
| Temperatura de inflamación | 6 °C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Líquido |
| PubChem CID | 6342 |
| ChEBI | CHEBI:38472 |
| Porcentaje de pureza | min. 99.9 % |
| Grado | Nivel de agua bajo |