Learn More
Acetonitrilo, grado de gradiente/UV lejano, +99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416207
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1000 litros
2500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416207 1000 mL 1000 litros
15406207 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416207 Proveedor GC Internal (Alfa Aesar) N.º de proveedor H33387.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-05-8 | C{2}H{3}N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C{2}H{3}N
Sinónimo Methyl cyanide, Cyanomethane
Especificaciones
Punto de fusión −48°C to −45°C
Cantidad 1000 mL
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Porcentaje de pureza 99.9+%