Learn More
Acetonitrilo, grado ambiental, +99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395297
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
11395297 1 L 1 litro
11305307 4 x 1 L 4 litros
11315307 4 L 4 litros
3 options
Código de producto. 11395297
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040972.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Adecuado para análisis ambientales, de residuos de pesticidas y GC
Acetonitrile is utilized as a polar aprotic solvent in organic synthesis and in the purification of butadiene. Aqueous two-phase systems based on acetonitrile and carbohydrates play an important character in the extraction and purification of biomolecules called vanillins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nivel máximo de impurezas: Residuo de evaporación 5 ppm, H2O 0,05 %, residuo halogenado 10 ng/l (GC-ECD) 0,01 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Specifications
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión °C to 48°C to°C to 45°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.786
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Punto de ignición 525°C (977°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.344
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.7%
Presión de vapor 97 hPa (73mm Hg) at 20°C
Beilstein 741857
Información de solubilidad Miscible with water and almost all organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Grado Medioambiente
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .