Learn More
Acetonitrilo E CHROMASOLV™, para HPLC, para UV, ≥99,9% (GC), Solstice
Código de producto. 15604690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15604690 4 x 2.5 L paquete de 4
15684680 1 L 1 litro
15694680 2.5 L 2.50 litro
15614690 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15604690 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348884X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, para HPLC, para UV, ≥99,9 % (GC)
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -48 °C
Nombre de nota para HPLC, para UV
Densidad 0,786 g/mL a 25 °C(lit.)
Cantidad 4 x 2.5 L
Índice de refracción n20/D 1.344
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72,8 mmHg (20 °C)
Beilstein 741857
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Punto de ebullición 81 °C a 82 °C
Peso molecular (g/mol) 41.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 41,05 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,9% (GC)
Grado CROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H302+H312+H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile