Learn More
Acetonitrilo-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetonitrile-d3 |
| CAS | 2206-26-0 |
| Fórmula molecular | C2 D3 N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | ACN-d3, Acetonitrile Cluster-d3, Cyanomethane-d3, Ethanenitrile-d3, Ethyl Nitrile-d3, Cyanomethane-d3, Methanecarbonitrile-d3, Methyl Cyanide-d3, Methyl Cyanide (MeCN)-d3, NSC 7593-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C#N |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterioacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 44.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 44.0454 |