Learn More
Acetonitrilo d3, para RMN, envasado en ampollas de 1,00 ml, 99,95 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1,00 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
10553231 10 x 1,00 ml 10 ML
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10553231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325410100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.95 atom % D
Densidad 0.8440g/mL
Deuterio (D) 99,90% mín
Temperatura de inflamación 2°C
Índice de refracción 1.3430 to 1.3450
Viscosidad 0.39 mPa.s (20°C)
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 x 1,00 ml
CAS 2206-26-0
Punto de fusión -46.0°C
Punto de ebullición 79.0°C to 81.0°C
Fórmula molecular C2H3N
Fórmula lineal CD3CN
Número MDL MFCD00001881
Beilstein 02, IV, 428
Sinónimo acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterioacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 44.07
PubChem CID 123151
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.07
Grado NMR