Learn More
Acetonitrilo d3, para RMN, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10468730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25mL.
50 ml
250mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
25 ML
250 ML
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10468730 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
10793161 25mL. Frasco de vidrio 25 ML
10793351 50 ml Frasco de vidrio 50 ML
10297443 250mL. Frasco de vidrio 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10468730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166230100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Acetonitrilo-d3, C2H3N, número CAS 2206-26-0, acetonitrilo 2h3, acetonitrilo-2,2,2-d3, acetonitrilo-d3, acetonitrilo-d3, > - 99,8 % átomo d, acetonitrilo-d3, 99,8 % átomo d, acetonitrilo-d isotópico 5 g, cd3cn, metil-d3 cianuro, trideuteroacetonitrilo, 10 ml, 02, IV, 428, 79,0 °C a 81,0 °C
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-26-0
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 44.07
Número MDL MFCD00001881
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
PubChem CID 123151
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99 atom%D
Densidad 0.8440g/mL
Deuterio (D) 98,5% mín
Temperatura de inflamación 2°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3430 to 1.3450
Viscosidad 0.39 mPa.s (20°C)
Agua 0,1% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 ml
Punto de fusión -46.0°C
Punto de ebullición 79.0°C to 81.0°C
Fórmula lineal CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Sinónimo acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterioacetonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.07
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile-d3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.