Learn More
Acetonitrilo-d3, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16368196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
16368196 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 16368196 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389860100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile-d3
Densidad 0.8440 g/mL
Temperatura de inflamación de 2 °C
Índice de refracción Desde 1,3430 hasta 1,3450
Gravedad específica 0,844
Viscosidad 0,39 mPa.s (20 °C)
Cantidad 10 mL
CAS 2206-26-0
Punto de fusión de -46,0 °C
Punto de ebullición De 79,0 °C a 81,0 °C
Fórmula molecular C2H3N
Fórmula lineal CD3CN
Número MDL MFCD00001881
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Nombre IUPAC (²H₃)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 44.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.07
Grado RMN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile-d3, for NMR, 99.5 atom % D
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile