Learn More
Acetonitrilo-d3, para RMN, 100 % del átomo D, envasado en ampollas de 0,75 ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16398206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7,5 mL
Tamaño de la unidad:
7.50 ml
16398206 7,5 mL 7.50 ml
1 options
Código de producto. 16398206
Marca: Thermo Scientific Acros 464170075
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile-d3
Densidad 0.8440 g/mL
Temperatura de inflamación de 2 °C
Índice de refracción Desde 1,3430 hasta 1,3450
Gravedad específica 0,844
Viscosidad 0,39 mPa.s (20 °C)
Cantidad 7,5 mL
CAS 2206-26-0
Punto de fusión de -46,0 °C
Punto de ebullición De 79,0 °C a 81,0 °C
Fórmula molecular C2H3N
Fórmula lineal CD3CN
Número MDL MFCD00001881
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Nombre IUPAC (²H₃)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 44.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.07
Grado RMN