Learn More
Acetonitrilo-d3, 100 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ud.
2 ud.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319947 2 ud. paquete de 2
11329947 10 ud. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11319947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042266.SA
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
Isotope labeled Acetonitrile is used as a polar aprotic solvent in organic synthesis. Acetonitrile-d3 is used as IR and NMR solvent. Probe for zeolite acidity. Cartridge eluent in HPLC- SPE (solid-phase extraction)-NMR technique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-26-0
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 44.07
Número MDL MFCD00001881
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Sinónimo acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
PubChem CID 123151
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterioacetonitrilo
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.844 g/mL
Temperatura de inflamación 5 °C (42 °F)
Olor Punzante
Sensibilidad Higroscópico
Cantidad 2 ud.
Punto de ebullición de 81 °C
Número UN UN1648
Índice Merck 14,70
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.08
Porcentaje de pureza 100%