Learn More
Acetonitrilo, CHROMASOLV™, para HPLC, grado de gradiente, ≥99,9%, Solstice
Código de producto. 15654520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
100 mL
2,5L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15654520 4 x 2.5 L paquete de 4
15694510 100 mL 100 ml
15614520 1 L 1 litro
15624520 2,5L 2.50 litro
15634520 2.5 L-PC 2.50 litro
15664520 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15654520 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348514X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00€
    166.90€ / paquete de 4
    Ahorro 1168.10€
    87% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
CHROMASOLV™, grado de gradiente, para HPLC,≥99.9 %
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8 , 288-32-4
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -48 °C (documentación)
Nombre de nota CHROMASOLV™, para HPLC, grado de degradado, ≥99,9%
Absorbancia máx. 0,0044 a 400 nm, máximo 0,0044 a 250 nm, máximo 0,0044 a 235 nm, máximo 0,0044 a 230 nm, máximo 0,032 a 200 nm, máximo 0,12 a 195 nm
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0,786 g/mL a 25 °C(lit.)
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación 6 °C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CN
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Punto de ebullición 81.6 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado Gradiente HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile