Learn More
Acetonitrilo, CHROMASOLV™, para HPLC, grado de gradiente, ≥99,9%, Solstice
Código de producto. 15624520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
100 mL
2,5L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15624520 2,5L 2.50 litro
15694510 100 mL 100 ml
15614520 1 L 1 litro
15634520 2.5 L-PC 2.50 litro
15664520 6 x 1 L paquete de 6
15654520 4 x 2.5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15624520 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348512.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.00€
    41.72€ / 2.5 litros
    Ahorro 329.28€
    88% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™, grado de gradiente, para HPLC,≥99.9 %
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cianuro de metilo, cianometano, etanenitrilo, metanocarbonitrilo, nitrilo de etilo, metano, ciano, acetonitrilo, cianuro de metilo, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrilo
Punto de fusión -48 °C
Nombre de nota para HPLC
Absorbancia HPLC-gradiente/254nm ≤0,5mUA
Densidad 0,786g/mL a 25 °C
Cantidad 2,5L
Índice de refracción n20/D 1.344
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72,8 mmHg (20 °C)
Beilstein 741857
Punto de ebullición 81 °C a 82 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 41,05 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado Gradiente de CHROMASOLV™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302+H312+H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile