Learn More
Acetonitrilo, CHROMASOLV™, ≥99,9%, para LC-MS, Solstice
Código de producto. 15684740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2,5L
4 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
250 ml
4 litros
paquete de 4
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15684740 2,5L 2.50 litro
15604750 250 mL 250 ml
15674740 1 L 1 litro
15698380 4 L 4 litros
15634750 6 x 1 L paquete de 6
15614750 4 x 2.5 L paquete de 4
15694740 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15684740 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 349672.5L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cianuro de metilo, cianometano, etanenitrilo, metanocarbonitrilo, nitrilo de etilo, metano, ciano, acetonitrilo, cianuro de metilo, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrilo
Color Incolora
Densidad 0,786g/mL a 25 °C
Cantidad 2,5L
Límite de explosión 0.16
Temperatura de inflamación 2 °C (35,6 °F)
Punto de ignición 973 °F
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72,8 mmHg (20 °C)
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Formula Weight (peso de la fórmula) 41,05 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado LC-MS CROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile