Learn More
Acetonitrilo, CHROMASOLV™ , ≥ 99,9% (GC), para LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15614720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15614720 1 L 1 litro
15624720 500 mL 500 ml
15644720 6 x 500 mL paquete de 6
15634720 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15614720 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 349551L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™ NMR, para LC-NMR,≥ 99,9 % (GC)
  • Disolventes para aplicaciones LC-NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Color Incolora
Densidad 0.786g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.16
Temperatura de inflamación 2°C (35.6°F)
Punto de ignición 973°F
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72.8 mmHg (20°C)
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (GC)
Grado CROMASOLV