Learn More
Acetonitrilo, anhidro, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394358 250 mL 250 ml
11374358 1 L 1 litro
11384358 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042311.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.50€
    49.65€ / 250 ml
    Ahorro 5.85€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Agua <100 ppm, normalmente 50 ppm (0,005 %)
El acetonitrilo se utiliza como disolvente aprótico polar en la síntesis orgánica y en la purificación del butadieno. Se utiliza en todos los laboratorios analíticos como componente principal de la fase móvil de la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) y de la cromatografía líquida/espectrometría de masas (LC-MS). Se utiliza para la extracción de ácidos grasos, centrifugado de fibras o fundición y moldeo de materiales plásticos. Los sistemas acuosos bifásicos basados en acetonitrilo y carbohidratos desempeñan un papel importante en la extracción y purificación de las biomoléculas denominadas vainillinas. Actúa como estabilizador para los disolventes clorados y se utiliza en la producción de oligonucleótidos de ADN.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46°C / -50.8°F
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.786 g/cm3 at 20°C
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Punto de ignición 525°C (977°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.344
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.8%
Presión de vapor 97 hPa (73mm Hg) at 20°C
Número UN 1648; Colorless
Beilstein 741857
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Información de solubilidad Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile