Learn More
Acetonitrilo, ≥ 99,9 % Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™
Código de producto. 15630550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15630550 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15630550 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 013241L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
TraceSELECT™, para análisis de especiación de metales,≥ 99,9 %
  • Disolventes de alta pureza para análisis de especiación mediante LC-ICP-MS
  • Procedimientos de purificación rigurosos seguidos por espectroscopia UV y pruebas IC e ICP-MS para garantizar una alta pureza química y una alta transmitancia UV
  • Los valores en blanco para las trazas de metal en estos disolventes se encuentran en el rango de ppmm o inferior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
CAS 75-05-8
Color Incolora
Densidad 0.786g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.16
Temperatura de inflamación 2°C (35.6°F)
Punto de ignición 973°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H3N
Fórmula lineal CH3CN
Número MDL MFCD00001878
Presión de vapor 72.8mmHg (20°C)
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Información de solubilidad Completely souble in water
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nombre IUPAC acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado TraceSELECT