Learn More
Acetonitrilo, Para análisis de residuos de plaguicidas, Honeywell Riedel-de Haën™
Descripción
- Para cromatografía de gases (GC)
- Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
- Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.786g/mL at 25°C |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Límite de explosión | 0.16 |
| Temperatura de inflamación | 2°C (35.6°F) |
| Punto de ignición | 973°F |
| Fórmula lineal | CH3CN |
| Presión de vapor | 72.8 mmHg (20°C) |
| Número UN | UN1648 |
| Mostrar más |