Learn More
Acetonitrilo, 80%, 20% de agua con 0,1% de ácido fórmico, Thermo Scientific
Código de producto. 30280954 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280954 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 30280954 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor TL01220500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
  • Reduced concentration of acetonitrile improves chromatographic performance, especially of early eluting, hydrophilic peptides.
  • Pre-mixed for ease-of-use.
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination.
  • Ultra filtered to ensure low levels of particulate contamination.
  • Recommended solvent for use with Thermo Scientific EASY-nLC 1200 and Ultimate RSLCnano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile, 80%, 20% Water with 0.1% Formic acid
CAS 7732-18-5, 64-18-6, 75-05-8
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio
Grado LC-MS