Learn More
Riedel-de Haën Acetonitrile
Catalog Number 15905660
Click to view available options
Cantidad:
200 L
Acetonitrile, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
pH Not applicable
Punto de fusión -46°C
CAS 75-05-8
Color Colorless
% máx. CAS 100.00%
Densidad 0.7857 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 82°C (1.013 hPa)
Cantidad 200 L
Temperatura de inflamación 6°C
Envase Returnable Stainless Steel Drum
Forma física Liquid
Línea de productos Puriss. p.a.
Fórmula molecular C2H3N
Fórmula lineal CH3CN
Número MDL MFCD00001878
Presión de vapor 97 hPa (20°C)
Número UN UN1648
Viscosidad No data available
Beilstein 741857
Concentración ≥99.50%
Sinónimo ACN, Methyl cyanide
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nombre IUPAC acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 41.05
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Grado ACS