Learn More
Acetonitrilo 50%, Agua 47,5 % y Ácido trifluoroacético 2,5%, Para espectrometría de masas, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15661700
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
15661700 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 15661700 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 19182250ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Mezcla de disolvente LabReady™, para espectrometría de masas
Mezclas de disolvente LabReady™
  • El uso de mezclas personalizadas no solo contribuye a reducir los residuos debido a errores humanos, sino que también reduce los costes de eliminación de materiales peligrosos utilizados durante la preparación de mezclas.
  • Honeywell Research Chemicals utiliza una tecnología de mezcla de bucle cerrado patentada que elimina las variaciones, garantizando que sus mezclas sean lo más precisas posible.
  • Las mezclas LabReady de Honeywell se someten a análisis completos de seguridad, se proporciona una hoja de datos de seguridad para cada producto mezclado.
  • La tecnología de mezclado de alta precisión Honeywel reduce la contaminación y la exposición durante el proceso de mezclado, lo que ayuda a minimizar el riesgo medioambiental.’
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile 50%, Water 47.5% and Trifluoroacetic acid 2.5%
Nombre de nota For mass spectrometry
CAS 76-05-1, 7732-18-5, 75-05-8
Cantidad 250 mL
% máx. CAS 47.5000%
Temperatura de inflamación <10°C
Fórmula molecular C2H3N
Número MDL MFCD00001878
Envase Frasco de vidrio
Número UN UN1648
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nombre IUPAC acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Grado Espectrometría
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile 50%, Water 47.5 % and TFA 2.5%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, trifluoroacetic acid