Learn More
(Acetonitrilo)[4-terc-butil-2-(diisopropilfosfino)-1-metil-1H-imidazol-KappaN,KappaP](Eta5-ciclopentadienil)rutenio(1+) hexafluorofosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Acetonitrile)[4-tert-butyl-2-(diisopropylphosphino)-1-methyl-1H-imidazole-kN,kP](eta5-cyclopentadienyl)ruthenium(1+) hexafluorophosphate |
| CAS | 930601-66-4 |
| Fórmula molecular | C21H35N3PRu . PF6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (Acetonitrile)[4-tert-butyl-2-(diisopropylphosphino)-1-methyl-1H-imidazole-κN,κP](η5-cyclopentadienyl)ruthenium(1+) hexafluorophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H27NP.C5H10.C2H5N.F5P.FH.Ru/c1-11(2)17(12(3)4)14-9-13(10-16(14)8)15(5,6)7;1-2-4-5-3-1;1-2-3;1-6(2,3,4)5;;/h10-12H,1-8H3;1-5H2;2-3H,1H3;;1H; |
| SMILES | FP(F)(F)(F)F.C/[C]=N\[Ru+]1C2=C([P](C(C)C)1C(C)C)N(C)C=C2C(C)(C)C.[F-].c3cccc3 |
| Nombre IUPAC | Hexafluorofosfato de acetonitrilo(ciclopentadienil)[2-(di-i-propilfosfino)-4-(t-butil)-1-metil-1H-imidazol]rutenio(II) |
| Peso molecular (g/mol) | 606.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 605.12 |