Learn More
Acetonitril con 0,1 % de ácido trifluoroacético (v/v), calidad LC/MS Optima™, Thermo Scientific™
Código de producto. 10585635 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
4 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10585635 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10270455 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10230125 1 L Botella ámbar de cuello ancho 1 LT
11980379 4 L Frasco de vidrio 4 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10585635 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor LS121212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.01€
    546.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 56.01€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
  • Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
  • Premezclado para facilitar su uso
  • Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
  • TFA es un aditivo de fase móvil común que puede funcionar como un reactivo de par de iones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8 , 76-05-1
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Número MDL 4169
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v)
pH 2
Punto de fusión de -50 °C
Nombre de nota Mezclas de disolventes
Absorbancia ≤0,03 UA a 254nm, ≤0,4 UA a 230nm, ≤0,55 UA a 220nm, ≤0,6 UA a 210nm
Información de descomposición >500 °C
Densidad 0.7810g/cm³
Cantidad 2.5 L
Identificación Superar pruebas
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación ≤1ppm
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 97,5 %
Fórmula lineal CH3CN
Agua ≤0,01%
Índice Merck 15, 9847
Punto de ebullición de 82 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.04
Porcentaje de pureza 0,095 a 0,105% (v/v) ácido trifluoroacético
Grado OPTIMA™ LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid