Learn More
Acetonitrilo con 0,1 % de TFA, grado LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280962 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30280962 500 mL 500 ml
30280967 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30280962 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor TL01210500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado LC-MS
Cantidad 500 mL
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Mezcla de disolvente
Para utilizar con Cromatografía líquida, espectrometría de masas