Learn More
Acetonitrilo con ácido fórmico al 0,1% (v/v), Optima™ Grado LC/MS
Código de producto. 10678935 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
2,5 L
4 l
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
4 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10678935 1 L Botella ámbar de cuello ancho 1 litro
10468704 500 ml Frasco de vidrio 500 ml
10118464 2,5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10713337 4 l Frasco de vidrio 4 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10678935 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor LS1201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00€
    278.00€ / 1 litros
    Ahorro 124.00€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
Ácido fórmico al 0,1 % en acetonitrilo (v/v), C₂H₃N, número CAS: 75-05-8, 64-18-6, formisoton, ácido formílico, collo-bueglatt, formira, ácido amínico, bilorina, ácido fórmico, mirmicilo, ácido carboxílico de hidrógeno, ácido metanoico, 2,5 L | CAS: 75-05-8
Ácido fórmico al 0,1 % en acetonitrilo (v/v), C2H3N, número de CAS-75-05-8, 64-18-6, ácido fórmico, ácido aminico, bilorin, colo-bueglatt, formira, formisoton, ácido fórmico, ácido carboxílico de hidrógeno, ácido fórmico, alcohol miricílico, 1 l
  • Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
  • Premezclado para facilitar su uso
  • Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
  • El ácido fórmico (FA) es un aditivo de fase móvil común que proporciona protones para el análisis de LC/MS
  • El FA también se sabe que mejora las formas pico de la separación resultante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Especificaciones
Grado OPTIMA™ LC-MS
Nombre del elemento Ácido fórmico al 0,1 % en acetonitrilo (v/v)
Cantidad 1 L
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Mezclas de disolventes
Envase Botella ámbar de cuello ancho
Idoneidad del gradiente en LCMS Superar pruebas
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile with 0.1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Formicacid